Chloroforme ≥99.8% stabilisé, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Trichlorométhane
Stabilization: stabilisé avec ethanol 0,5-1,0%
HONC132950-7L-RCEA 475 EUR InStock
HONC132950-7L-RC
Chloroforme ≥99.8% stabilisé, Qualité Réactif
Chloroforme
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (1,013 hPa)
Point de fusion: -61,3 °C
Densité: 1,485 g/cm3 (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02160
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.80 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 Gew.%
APHA Max. 10
IR spectrum complying
Non-volatilematter max.0.001%
Water (KarlFischer) max.0.05%
Acid.oralk.react.impurities complying
Reaction against H₂SO₄ complying
Chloride (Cl) max.0.0001%
Chloride (Cl) complying
Freechlorine complying
Foreignchlorinecompounds complying
Aldehydes complying
Ethanol (GC) 0.6-1.0Gew.%
Related substances (GC) complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité