Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide 2-chlorobutyrique ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L20083.14EA 84.2 EUR InStock
L20083.14
(±)-Acide 2-chlorobutyrique ≥97%
(±)-Acide 2-chlorobutyrique


Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 90…92 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 37 °C
Densité: 1,190
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021697
Numéro CAS: 4170-24-5
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité