3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
215440250 215441000
ACRO215440250EA 69.3 EUR InStock
ACRO215440250 ACRO215441000
3-Chloro-1-iodopropane 98% stabilisé
3-Chloro-1-iodopropane
Formule: C₃H₆ClI
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Densité: 1.9 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001096
Numéro CAS: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité