3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-iodopropane
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A13489.14EA 76.2 EUR InStock
A13489.14 A13489.36 A13489.22
3-Chloro-1-iodopropane ≥98% stabilisé
3-Chloro-1-iodopropane
Purity: 98%
CAS No.: 6940-76-7
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I
Formula Weight: 204.44
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5463
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1731115
MDL No.: MFCD00001096
Formule: C₃H₆ClI
MW: 204,44 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 1,904
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00001096
Numéro CAS: 6940-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité