Chloroiodométhane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 67.7 EUR InStock
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Chloroiodométhane 98% stabilisé
Chloroiodométhane
Formule: CH₂ClI
Point d'ébullition: 108…109 °C (760 mmHg)
Densité: 2.42 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001078
Numéro CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité