Chloroiodométhane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
A11032.09EA 33.1 EUR InStock
A11032.09 A11032.18 A11032.30 A11032.36
Chloroiodométhane ≥98% stabilisé
Chloroiodométhane
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 593-71-5 Molecular Formula: ClCH2I Formula Weight: 176.38 Flash Point: None Refractive Index: 1.5822 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 1730802 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00001078
Formule: CH₂ClI
MW: 176,38 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C
Densité: 2.416
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001078
Numéro CAS: 593-71-5
EINECS: 209-804-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité