1,3-Diiodopropane 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
218600250 218601000
ACRO218600250EA 92.4 EUR InStock
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Diiodopropane 99% stabilisé
1,3-Diiodopropane
Formule: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C (31 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 2.576 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00001097
Numéro CAS: 627-31-6
EINECS: 210-993-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité