(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16143.0E A16143.30 A16143.36
A16143.0EEA 131 EUR InStock
A16143.0E A16143.30 A16143.36
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol ≥98%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 96-24-2 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(278°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: -40° Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 635684 Merck Reference: 14,2145 UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00004712
Formule: C₃H₇ClO₂
Point d'ébullition: 213 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1.322
Point d'éclair: 137 °C (278 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004712
Numéro CAS: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
ONU: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2145
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité