1,4-Diiodobutane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A16216.14EA 77.5 EUR InStock
A16216.14
1,4-Diiodobutane ≥99% stabilisé
1,4-Diiodobutane
Purity: 99%
CAS No.: 628-21-7
Molecular Formula: I(CH2)4I
Formula Weight: 309.92
Refractive Index: 1.6212
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 108-110°/10mm
Beilstein Reference: 1098276
MDL No.: MFCD00001099
Formule: C₄H₈I₂
MW: 309,92 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 5…7 °C
Densité: 2,350
Numéro CAS: 628-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité