1,5-Diiodopentane ≥97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec cuivre
A17298.14EA 71.6 EUR InStock
A17298.14
1,5-Diiodopentane ≥97% stabilisé
1,5-Diiodopentane
Purity: 97%
CAS No.: 628-77-3
Molecular Formula: I(CH2)5I
Formula Weight: 323.94
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6012
Boiling Point: 128-130°/10mm
Beilstein Reference: 1697281
MDL No.: MFCD00001101
Formule: C₅H₁₀I₂
MW: 323,94 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 9 °C
Densité: 2,176
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 628-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité