(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0027.22EA 468 EUR InStock
PROOMM0027.22
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: C₃H₇ClO₂
MW: 110,54 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00004712
Numéro CAS: 96-24-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité