1-Iodobutane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Butyl iodide
173431000 173435000
ACRO173431000EA 49.5 EUR InStock
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Iodobutane 98% stabilisé
1-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –103 °C
Densité: 1.61 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001098
Numéro CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01572
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité