1-Iodododécane ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
A11909.14 A11909.22 A11909.36
A11909.14EA 50 EUR InStock
A11909.14 A11909.22 A11909.36
1-Iodododécane ≥98% stabilisé
1-Iodododécane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 4292-19-7
Molecular Formula: CH3(CH2)11I
Formula Weight: 296.24
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.4844
Melting Point: -3°
Boiling Point: 128-130°/11mm
Beilstein Reference: 1738943
MDL No.: MFCD00001088
Formule: C₁₂H₂₅I
MW: 296,24 g/mol
Point d'ébullition: 128…130 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.201
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001088
Numéro CAS: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité