1-Iodohexane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO218521000EA 74.8 EUR InStock
ACRO218521000
1-Iodohexane 98% stabilisé
1-Iodohexane
Formule: C₆H₁₃I
MW: 212,07 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1,437 g/cm³
Point d'éclair: 61 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 638-45-9
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité