DL-Méthionine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
125650025 125651000 125652500 125650010
ACRO125650025EA 26.4 EUR InStock
ACRO125650025 ACRO125651000 ACRO125652500 ACRO125650010
DL-Méthionine 99+%
DL-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point de fusion: 270…273 °C (dec.)
Densité: 1.34 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063096
Numéro CAS: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell
pH 5.4 to 6.1 (2 % w/v in water)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.2 % (TLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité