Diisopropyle oxyde 98+% stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
158960025 158960010 158960100
ACRO158960025EA 59.8 EUR InStock
ACRO158960025 ACRO158960010 ACRO158960100
Diisopropyle oxyde 98+% stabilisé, pur
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Point d'ébullition: 68 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85.5 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: –29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 5 to 150 ppm BHT
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité