Diisopropyle oxyde ≥99% stabilisé, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ether diisopropylique
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 10 ppm
24896.291EA 25.9 EUR InStock
24896.291
Diisopropyle oxyde ≥99% stabilisé, TECHNICAL
Diisopropyle oxyde
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 68,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –86 °C
Densité: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Numéro MDL: MFCD00008880
Numéro CAS: 108-20-3
ONU: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Peroxides Not detectable
Propan-2-ol Max. 1.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité