DL-Cystéine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
230120100 230120500
ACRO230120100EA 67.1 EUR InStock
ACRO230120100 ACRO230120500
DL-Cystéine 97%
DL-Cystéine
Formule: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225 °C (dec.)
Densité: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004881
Numéro CAS: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 11.12 to 12.02 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité