Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Cystéine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: (±)-CystéineH-DL-Cys-OH

MOLE42875416EA 0 EUR InStock
MOLE42875416
DL-Cystéine
DL-Cystéine


Formule: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115 °C
Densité: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004881
Numéro CAS: 3374-22-9
Merck Index: 12,02850
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité