L(+)-Acide lactique 85-90% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: (S)-(+)-Acide 2-hydroxypropionique(S)-(+)-Acide lactique
0349-4LEA 1100 EUR InStock
0349-4L
L(+)-Acide lactique 85-90% ACS
L(+)-Acide lactique
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (20 hPa)
Point de fusion: 16,8 °C
Densité: 1,357 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00064266
Numéro CAS: 79-33-4
Merck Index: 13,05351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Iron ≤0.0005%
Purity 85 – 90%
Residue on Ignition ≤0.02%
Substances Darkened by H2SO4 Pass
Sulphate ≤0.002%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité