Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: 2,2'-Oxybiséthane2,2'-OxydiéthaneOxyde de diéthyleEther éthylique
8033.1000EA 65.04 EUR InStock
8033.1000 8033.5000
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ether diéthylique
Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03852
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs.
Assay (by GC) (exclusive of preservative) min. 98.0 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) max. 0.001 %
Color (APHA) max. 10
Peroxide (as H2O2) max. 1 ppm
Preservative (BHT) min. 7 ppm
Preservative (C2H5OH) 1.5 - 3.5 %
Preservative (H2O) max. 0.5 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Titrable Acid (µeq/g) max. 0.2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité