Acide lactique 88.0-92.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DL-Acide lactique
101384QEA 112 EUR InStock
101384Q
Acide lactique 88.0-92.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide lactique
Formule: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
Merck Index: 13,05351
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 88.0 - 92.0 %
IR Spectrum Passes test
Reducing substances Passes test
Volatile fatty acids Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Relative density 1.200 - 1.210
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité