Acide 3-phénoxypropionique
Fournisseur: Molekula
MOLEM29353362EA 0 EUR InStock
MOLEM29353362
Acide 3-phénoxypropionique
Acide 3-phénoxypropionique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00002769
Numéro CAS: 7170-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité