Acide (±)-2-mercaptopropionique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
138791000 138795000 138790025
ACRO138791000EA 34.6 EUR InStock
ACRO138791000 ACRO138795000 ACRO138790025
Acide (±)-2-mercaptopropionique 95%
Acide (±)-2-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 102 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 10…14 °C
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004862
Numéro CAS: 79-42-5
EINECS: 201-206-5
ONU: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4804 to 1.4824 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité