Acide (±)-2-mercaptopropionique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L10257.09EA 24.9 EUR InStock
L10257.09 L10257.36 L10257.22
Acide (±)-2-mercaptopropionique ≥97%
Acide (±)-2-mercaptopropionique
Formule: C₃H₆O₂S
MW: 106,15 g/mol
Point d'ébullition: 217 °C
Point de fusion: 10…14 °C
Densité: 1,196
Point d'éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004862
Numéro CAS: 79-42-5
ONU: 2936
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09476
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité