Acide DL-malique 99-100.5%, Haute Pureté
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acide (±)-malique
0664-2.5KGEA 336 EUR InStock
0664-2.5KG
Acide DL-malique 99-100.5%, Haute Pureté
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
Merck Index: 13,05730
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Fumaric Acid 1%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.1%
Maleic Acid ≤0.05%
Purity 99 – 100.5%
Residue on Ignition ≤0.1%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité