Acide DL-malique
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acide (±)-malique
ROTH3034.2EA 51.9 EUR InStock
ROTH3034.2 ROTH3034.1
Acide DL-malique
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
Merck Index: 13,05730
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité