2-Bromo-2-méthylpropane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Stabilization: stabilisé avec calcium carbonate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01966.1000EA 243 EUR InStock
8.01966.1000 8.01966.9999 8.01966.0250
2-Bromo-2-méthylpropane stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉Br
MW: 137,02 g/mol
Point d'ébullition: 73 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,2125 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16 °C
Numéro MDL: MFCD00000125
Numéro CAS: 507-19-7
ONU: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01554
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 137.01 g/mol
Boiling Point 72 - 74 °C
Vapor Pressure 179.9 hPa (25 °C)
Flash Point 16 °C
Refractive Index 1.4279 (20 °C, 589 nm)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité