1-Iodo-2-méthylpropane 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
223740250 223741000 223745000
ACRO223740250EA 67.6 EUR InStock
ACRO223740250 ACRO223741000 ACRO223745000
1-Iodo-2-méthylpropane 97% stabilisé
1-Iodo-2-méthylpropane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 120…121 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 1.59 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001084
Numéro CAS: 513-38-2
EINECS: 208-160-5
ONU: 2391
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05160
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité