Bromure d'allyle 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
102900025 102900050 102902500 102905000 102900100
ACRO102900025EA 228 EUR InStock
ACRO102900025 ACRO102900050 ACRO102902500 ACRO102905000 ACRO102900100
Bromure d'allyle 99% stabilisé
Bromure d'allyle
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 70…71 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –119 °C
Densité: 1.39 g/cm³
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000244
Numéro CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
ONU: 1099
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00285
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 300 ppm propylene oxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité