trans-Dichloroéthylène 99+% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
406840250 406842500
ACRO406840250EA 85.5 EUR InStock
ACRO406840250 ACRO406842500
trans-Dichloroéthylène 99+% stabilisé
trans-Dichloroéthylène
Formule: C₂H₂Cl₂
MW: 96,94 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062942
Numéro CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
ONU: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00093
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 85 to 115 ppm MEHQ
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité