Trichloroéthylène 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloroethene1,1,2-Trichloroéthylène
ACRO158310010EA 57 EUR InStock
ACRO158310010 ACRO158310250 ACRO158310025
Trichloroéthylène 99+% stabilisé, très pur
Trichloroéthylène
Formule: ClCH=CCl₂
MW: 131,39 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,46 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00000838
Numéro CAS: 79-01-6
ONU: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/81/741381.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.015 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer Stabilized
Residue after evaporation ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité