(±)-2-Aminoheptane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
103770250 103771000 103775000
ACRO103770250EA 52.8 EUR InStock
ACRO103770250 ACRO103771000 ACRO103775000
(±)-2-Aminoheptane 98+%
(±)-2-Aminoheptane
Formule: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C (760 mmHg)
Densité: 0.768 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008101
Numéro CAS: 123-82-0
EINECS: 204-655-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité