(±)-2-Aminoheptane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
B22863.14 B22863.22
B22863.14EA 54.8 EUR InStock
B22863.14 B22863.22
(±)-2-Aminoheptane ≥98%
(±)-2-Aminoheptane
Purity: 98+% CAS No.: 123-82-0 Molecular Formula: C7H17N Formula Weight: 115.22 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4190 Odour: Amine-like pH: 11.45 Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 635676 Merck Reference: 14,9802 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008101
Formule: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C
Densité: 0.768
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008101
Numéro CAS: 123-82-0
EINECS: 204-655-5
ONU: 2733
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9802
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité