Buténone 94% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
128000010 128000050 128001000
ACRO128000010EA 283 EUR InStock
ACRO128000010 ACRO128000050 ACRO128001000
Buténone 94% stabilisé
Buténone
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -7 °C
Densité: 0.864 g/cm³
Point d'éclair: –7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008777
Numéro CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
ONU: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
GC ≥93 %
Stabilizer 0.2 to 0.5 % Hydroquinone
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité