(±)-2-Aminoheptane ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Aminoheptane, (±)-Tuaminoheptane, 1-Methylhexylamine, 2-Heptylamine, (±)-1-Methylhexylamine, Tuaminoheptane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41027.0025 8.41027.0100 8.41027.0010
8.41027.0025EA 50.9 EUR InStock
8.41027.0025 8.41027.0100 8.41027.0010
(±)-2-Aminoheptane ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Aminoheptane
Formule: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Densité: 0.768 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008101
Numéro CAS: 123-82-0
EINECS: 204-655-5
ONU: 2733
ADR: 3 (8),III
Merck Index: 12,09934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 123-82-0
Synonyms 2-Heptylamine, 1-Methylhexylamine
Hill Formula C₇H₁₇N
Molar Mass 115.22 g/mol
Boiling point 142 - 144 °C
Density 0.768 g/cm³ (20 °C)
Flash point 54 °C
pH value (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité