Buténone tech. 90% stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Vinyl methyl ketone, MVK, Methyl vinyl ketone, Butenone
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) 0.5 %
A11910.AC A11910.AE A11910.AP
A11910.ACEA 42.3 EUR InStock
A11910.AC A11910.AE A11910.AP
Buténone tech. 90% stabilisé, grade Technique
Buténone
Purity: 90% CAS No.: 78-94-4 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -6°(21°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.856 Refractive Index: 1.4120 Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -7° Boiling Point: 32-34°/60mm Beilstein Reference: 506021 Merck Reference: 14,6134 UN No.: 1251 MDL No.: MFCD00008777
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 32…34 °C (60 mmHg)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.856
Point d'éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008777
Numéro CAS: 78-94-4
EINECS: 201-160-6
ONU: 1251
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c0b910689fbbbc834d57744b46744430d66145e&vid=accba25777bad1758e027949bef9960ba106c529&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité