Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminoheptane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

H0637-10ML H0637-25ML
TCIAH0637-10MLEA 118 EUR InStock
TCIAH0637-10ML TCIAH0637-25ML
4-Aminoheptane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminoheptane


Formule: C₇H₁₇N
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00014814
Numéro CAS: 16751-59-0
EINECS: 240-814-5
ONU: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29eb94023b2daff04d80df72d64ee7fd73e4c40&vid=d29eb94023b2daff04d80df72d64ee7fd73e4c40&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité