(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
L15343.30 L15343.0B L15343.0E
L15343.30EA 28.2 EUR InStock
L15343.30 L15343.0B L15343.0E
(±)-1-Amino-2-propanol 94% remainder 2-amino-1-propanol
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Purity: 94% CAS No.: 78-96-6 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 160° Beilstein Reference: 605275 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008139
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C
Point de fusion: 1 °C
Densité: 0.959
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008139
Numéro CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité