3-Iodopropène 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
218540250 218541000
ACRO218540250EA 88.7 EUR InStock
ACRO218540250 ACRO218541000
3-Iodopropène 97% stabilisé
3-Iodopropène
Formule: C₃H₅I
MW: 167,98 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 1.83 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001094
Numéro CAS: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
ONU: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5515 to 1.5565 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité