1-Bromo-2-iodobenzène 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO221950050EA 38.4 EUR InStock
ACRO221950050 ACRO221950250
1-Bromo-2-iodobenzène 99% stabilisé
1-Bromo-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
MW: 282,91 g/mol
Point d'ébullition: 120…121 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 2,203 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001030
Numéro CAS: 583-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6620 to 1.6650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité