(±)-3-Amino-1,2-propanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18522.0025EA 121 EUR InStock
8.18522.9999 8.18522.0025
(±)-3-Amino-1,2-propanediol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1752 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008140
Numéro CAS: 616-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 91.11 g/mol
Boiling Point 140 - 141 °C (12 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 186 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1-Amino-2,3-propanediol
Hill Formula C3H9NO2
Chemical Formula NH2CH2CH(OH)CH2OH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité