(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Fournisseur: Molekula
MOLE47241522-25GEA 0 EUR InStock
MOLE47241522-25G
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1752 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008140
Numéro CAS: 616-30-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité