Styrène 99.5% stabilisé pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
220530010 220532500
ACRO220530010EA 41.9 EUR InStock
ACRO220530010 ACRO220532500
Styrène 99.5% stabilisé pour analyses
Styrène
Formule: C₈H₈
Point d'ébullition: 145.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.906 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
ONU: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm p-tert-Butylcatechol
Aldehyde ≤0.02 % (as benzaldehyde)
Polymer ≤10 ppm
Peroxides ≤0.01 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité