Styrène stabilisé, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: PhényléthylèneVinylbenzène
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
45993-250MGEA 41.6 EUR InStock
45993-250MG
Styrène stabilisé, Supelco®
Styrène
Formule: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 145,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
ONU: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09028
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité