Styrène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
8.07679.0100EA 31.4 EUR InStock
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
Styrène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Styrène
Formule: C₈H₈
Point d'ébullition: 145.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –31 °C
Densité: 0.906 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008612
Numéro CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
ONU: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.24 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index 1.5458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 8.9 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 25.6 g/m3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité