Méthoxy-1-propanol-2
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (±)-Ether monométhylique du propylèneglycol
EHERC15083000EA 70.7 EUR InStock
EHERC15083000
Méthoxy-1-propanol-2
Méthoxy-1-propanol-2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 119,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Numéro MDL: MFCD00004537
Numéro CAS: 107-98-2
ONU: 3092
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/00/2299300.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité