Benzyle chlorure 99.5+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 46 EUR InStock
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
Benzyle chlorure 99.5+% stabilisé, très pur
Benzyle chlorure
Formule: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 179.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000889
Numéro CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
ONU: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité