L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthoxy-1-propanol-2 98, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: (±)-Monopropylene glycol methyl ether, 1-Methoxy-2-propanol
23829.293EA 60.3 EUR InStock
23829.293 23829.320
Méthoxy-1-propanol-2 98, GPR RECTAPUR®
Méthoxy-1-propanol-2
Formule: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90.12 g/mol
Point d'ébullition: 119.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004537
Numéro CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
ONU: 3092
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité