4-(Chlorométhyl)anisole 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Méthoxy-4-benzyle chlorurep-(Chlorométhyl)anisole
ACRO294170050EA 64.7 EUR InStock
ACRO294170050 ACRO294170250 ACRO294171000
4-(Chlorométhyl)anisole 98% stabilisé
4-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C (14 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,15 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00000915
Numéro CAS: 824-94-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 1 to 5 % K2CO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité